吡啶酰胺 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 2-吡啶甲酰胺
TCIAP0414-25GEA 570 CNY
TCIAP0414-25G
吡啶酰胺 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
吡啶酰胺
分子式: C₆H₆N₂O
分子量: 122,13
沸点: 143°C
MDL编号: MFCD00023483
CAS号: 1452-77-3
EINECS: 215-921-5
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/11/10/28991110.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency