2,5-Dimethyl-3-hexanone ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAD1453-5MLEA 0 CNY
TCIAD1453-5ML
2,5-Dimethyl-3-hexanone ≥96.0% (通过GC)
2,5-Dimethyl-3-hexanone
分子式: C₈H₁₆O
沸点: 148°C
MDL编号: MFCD00048317
CAS号: 1888-57-9
UN号: 1224
ADR: 3,III
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/84/28978284.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %