丙烯酸八氟戊酯 ≥97.0% (通过GC) stabilised
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: OFPA
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
TCIAO0318-25GEA 0 CNY
TCIAO0318-25G TCIAO0318-5G
丙烯酸八氟戊酯 ≥97.0% (通过GC) stabilised
丙烯酸八氟戊酯
分子式: C₈H₆F₈O₂
分子量: 286,12 g/mol
沸点: 84°C
闪点: 72°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00039279
CAS号: 376-84-1
EINECS: 206-816-5
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/77/28990577.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %