4-Chloro-2-picoline ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAM2284-5GEA
0
CNY
TCIAM2284-5G
TCIAM2284-1G
4-Chloro-2-picoline ≥98.0% (通过GC)
4-Chloro-2-picoline
分子式:
C₆H₆ClN 分子量: 127,57 g/mol 沸点: 56°C |
MDL编号:
MFCD00038833 CAS号: 3678-63-5 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |