2,2-Diisopropyl-1,3-dioxolane ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAD1129-25GEA 845 CNY
TCIAD1129-25G
2,2-Diisopropyl-1,3-dioxolane ≥96.0% (通过GC)
2,2-Diisopropyl-1,3-dioxolane
分子式: C₉H₁₈O₂
沸点: 172°C
闪点: 48°C
MDL编号: MFCD00020902
CAS号: 4421-10-7
EINECS: 224-591-1
UN号: 1993
ADR: 3,III
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/63/62/28976362.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %