1-Hydroxy-2-naphthaldehyde ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAH0839-1GEA 0 CNY
TCIAH0839-1G TCIAH0839-5G
1-Hydroxy-2-naphthaldehyde ≥98.0% (通过GC)
1-Hydroxy-2-naphthaldehyde
分子式: C₁₁H₈O₂
分子量: 172,1800 g/mol
MDL编号: MFCD00092325
CAS号: 574-96-9
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/08/65/28970865.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C