3-Bromophthalide ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAB1068-25GEA 0 CNY
TCIAB1068-25G TCIAB1068-5G
3-Bromophthalide ≥98.0% (通过滴定分析)
3-Bromophthalide
分子式: C₈H₅BrO₂
分子量: 213,0281 g/mol
沸点: 138°C
MDL编号: MFCD00040520
CAS号: 6940-49-4
EINECS: 230-084-6
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/29/24/28932924.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C