甘油 solution 20%, 生物技术等级, 无菌
Warning
Synonyms: 1,2,3-丙三醇丙三醇
VWRCE550-100MLEA 1702 CNY
VWRCE550-100ML
甘油 solution 20%, 生物技术等级, 无菌
甘油
Used as a cryopreservative in bacterial preservation media.
  • Sterile
  • Used in cell culture applications
分子式: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
分子量: 92,09 g/mol
MDL编号: MFCD00004722
CAS号: 56-81-5
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/74/734774.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless haze
Free liquid Pass
Bioburden Test None
Glycerol ID Test Pass
Water (KF) 76 – 84 %