LED照明,VisiLight® P-LED10
供应商: VWR Collection
VWR® VisiLight®
VWRI631-1086EA 5118.75 CNY
VWRI631-1086
LED照明,VisiLight® P-LED10
发光照明系统
该款VisiLight® P-LED10光源设计配有两个3.6 W P-LED,以增强光线控制。
  • 亮度控制系统
  • 两个柔性臂(长 = 60 cm)
  • 照度(距离10 cm):170 000 勒克斯
Delivery information: 交付信息:随附多适配器电源(欧标、英标)。