氧测量仪,台式,pHenomenal® OX 4100 L
供应商: VWR, part of Avantor
VWR® PHenomenal®
VWRI664-0175EA 29600 CNY
VWRI664-0175
氧测量仪,台式,pHenomenal® OX 4100 L
电化学仪器 溶解氧测量仪
该款用户友好型便携仪器,配有活动关节电极支架和IP 43级外壳,能够为精密测量提供高分辨率和精确度。带连接至电脑的USB输出。GLP合规。
  • 大尺寸LCD图形显示,带持续LED背光,能够同时显示测得的溶氧值和温度值
  • 1分钟和1小时间可选择数据记录功能
  • 5000条数据集记忆容量
  • 自动断电:10分钟到24小时可调时间范围
  • 先进的自测试和诊断功能(电极效率诊断,漂移控制);可以提示校准需要的校准标志
  • 电网供电或续航时间超过1000个工作时的4 × AA电池可选
订购须知 订购信息:现成可用的氧气测量套组OX 4100 L,包含仪器、内置温度传感器的电流氧气探头OXY 11-3、3 m电缆和活动关节支架、维修套件以及光盘格式的指导手册(22个语种)。