VWR® PHenomenal® OX 4100 H, 氧测量仪,手持式
供应商: Avantor
VWR® PHenomenal®
VWRI664-0176EA 20922 CNY
VWRI664-0176
VWR® PHenomenal® OX 4100 H, 氧测量仪,手持式
电化学仪器 溶解氧测量仪
该款用户友好型便携仪器,配有IP 67级结实的外壳,能够为现场应用的精密测量提供高分辨率和精确度。带连接至电脑的防水USB输出。GLP合规。
  • 大尺寸LCD图形显示,带持续LED背光,能够同时显示氧气和温度值
  • 1分钟和1小时间可选择数据记录功能
  • 5000条数据集记忆容量,带自动存储功能;附加200条手动存储数据集记忆
  • 自动断电:10分钟到24小时可调时间范围
  • 先进的自测试和诊断功能(电极效率诊断,漂移控制);可以提示校准需要的校准标志
  • 节能:4×AA电池,续航时间超过1000个工作时
订购须知 订购信息:现成可用的便携氧气测量套组OX 4100 H,包含采用结实塑料箱包装的仪器、内置温度传感器的电流氧气探头OXY11-3、3 m电缆和支架、维修套件以及光盘格式的指导手册(22个语种)。