(叔丁氧基羰基甲基)溴化三苯基磷 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAB3928-25GEA 0 CNY
TCIAB3928-25G
(叔丁氧基羰基甲基)溴化三苯基磷 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
(叔丁氧基羰基甲基)溴化三苯基磷
分子式: C₂₄H₂₆BrO₂P
分子量: 457,35 g/mol
溶点: 176°C
MDL编号: MFCD00075527
CAS号: 59159-39-6
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/52/36/28935236.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %