1-(4-羟基苯基)-5-巯基四氮唑 ≥90.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAH0896-25GEA 0 CNY
TCIAH0896-25G
1-(4-羟基苯基)-5-巯基四氮唑 ≥90.0% (通过滴定分析)
1-(4-羟基苯基)-5-巯基四氮唑
分子式: C₇H₆N₄OS
分子量: 194,21 g/mol
MDL编号: MFCD00132898
CAS号: 52431-78-4
EINECS: 257-909-2
UN号: 1325
ADR: 4.1,III
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/09/18/28970918.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 90.0 %