1-Allylimidazole 97%
供应商: Thermo Scientific
Danger
ACRO335170250EA 0 CNY
ACRO335170250 ACRO335171000
1-Allylimidazole 97%
1-Allylimidazole
分子式: C₆H₈N₂
分子量: 108,14 g/mol
沸点: 212…213 °C
闪点: 101 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00037894
CAS号: 31410-01-2
EINECS: 250-618-1
UN号: 3267
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %