1-Allylimidazole ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAA2207-25GEA 0 CNY
TCIAA2207-25G
1-Allylimidazole ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
1-Allylimidazole
分子式: C₆H₈N₂
分子量: 108,14 g/mol
沸点: 116°C
闪点: 101°C
MDL编号: MFCD00037894
CAS号: 31410-01-2
EINECS: 250-618-1
UN号: 3267
ADR: 8,II
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/93/28930393.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %