Methyl-4-(chloromethyl)benzoate ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAC1763-5GEA 385 CNY
TCIAC1763-5G TCIAC1763-25G
Methyl-4-(chloromethyl)benzoate ≥98.0% (通过GC)
Methyl-4-(chloromethyl)benzoate
分子式: C₉H₉ClO₂
分子量: 184,62
沸点: 165°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00511224
CAS号: 34040-64-7
EINECS: 251-806-6
UN号: 3261
ADR: 8,III
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/53/28938953.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency