氰基联苯酚 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAH0523-5GEA
0
CNY
TCIAH0523-5G
TCIAH0523-25G
氰基联苯酚 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
氰基联苯酚
分子式:
C₁₃H₉NO 分子量: 195,22 g/mol |
MDL编号:
MFCD00059625 CAS号: 19812-93-2 EINECS: 427-840-4 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 195.0 to 200.0 deg-C |