S-硫代乙酸糠酯 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAT1283-25GEA
530
CNY
TCIAT1283-25G
TCIAT1283-10G
S-硫代乙酸糠酯 ≥97.0% (通过GC)
S-硫代乙酸糠酯
分子式:
C₇H₈O₂S 分子量: 156,20 g/mol 沸点: 91°C 闪点: 92°C |
MDL编号:
MFCD00010083 CAS号: 13678-68-7 EINECS: 237-173-9 |
![]() |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |