硫代丙酸糠酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAF0578-25GEA 0 CNY
TCIAF0578-25G
硫代丙酸糠酯 ≥98.0% (通过GC)
硫代丙酸糠酯
分子式: C₈H₁₀O₂S
分子量: 170,23 g/mol
闪点: 98°C
MDL编号: MFCD00040264
CAS号: 59020-85-8
EINECS: 261-562-2
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/39/28969139.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %