2-Thioxanthine ≥80.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAT0225-5GEA 0 CNY
TCIAT0225-5G TCIAT0225-1G
2-Thioxanthine ≥80.0% (通过HPLC)
2-Thioxanthine
分子式: C₅H₄N₄OS
分子量: 168,17 g/mol
MDL编号: MFCD00031505
CAS号: 2487-40-3
EINECS: 219-636-7
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/36/28994536.jpg
现在订购
产品技术规格
Purity (HPLC) min. 80.0 area%