5,6-Dimethylbenzotriazole monohydrate ≥99.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAD2177-5GEA 0 CNY
TCIAD2177-5G
5,6-Dimethylbenzotriazole monohydrate ≥99.0% (通过HPLC,滴定分析)
5,6-Dimethylbenzotriazole monohydrate
分子式: C₈H₉N₃·1H₂O
分子量: 165,20 g/mol (147,18 anhy)
MDL编号: MFCD00005703
CAS号: 4184-79-6
EINECS: 224-058-3
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/89/28978989.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 152.0 to 157.0 deg-C
Water max. 15 %