1-苯基双胍 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAP1002-10GEA
0
CNY
TCIAP1002-10G
TCIAP1002-5G
1-苯基双胍 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
1-苯基双胍
分子式:
C₈H₁₁N₅ 分子量: 177,2064 g/mol |
MDL编号:
MFCD00179077 CAS号: 102-02-3 EINECS: 202-998-5 |
产品技术规格
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 140.0 to 146.0 deg-C |