2-(2-Naphthyl)indole ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAN0859-1GEA 0 CNY
TCIAN0859-1G
2-(2-Naphthyl)indole ≥98.0% (通过GC)
2-(2-Naphthyl)indole
分子式: C₁₈H₁₃N
分子量: 243,31 g/mol
MDL编号: MFCD00124144
CAS号: 23746-81-8
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/52/28990052.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 202.0 to 206.0 deg-C