2-Furfurylthio-3-methylpyrazine ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAF0222-5GEA 0 CNY
TCIAF0222-5G
2-Furfurylthio-3-methylpyrazine ≥95.0% (通过GC)
2-Furfurylthio-3-methylpyrazine
分子式: C₁₀H₁₀N₂OS
MDL编号: MFCD00055031
CAS号: 59303-07-0
EINECS: 261-690-9
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %