(R)-(-)-2-(甲氧基甲基)吡咯烷 ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: O-甲基-D-脯氨醇
TCIAM1169-5GEA 0 CNY
TCIAM1169-5G TCIAM1169-1G
(R)-(-)-2-(甲氧基甲基)吡咯烷 ≥99.0% (通过GC)
(R)-(-)-2-(甲氧基甲基)吡咯烷
分子式: C₆H₁₃NO
分子量: 115,18
闪点: 45°C
MDL编号: MFCD00066219
CAS号: 84025-81-0
UN号: 1993
ADR: 3,III
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/48/94/28974894.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D -33.0 to -38.0 deg (C=2, 1mol/L HCl)