苄基三甲基三溴化铵 ≥97.0% (通过滴定分析) brominating reagent
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
Synonyms:
BTMABr3
, 苄基三甲基溴化铵二溴
TCIAT1382-5GEA
0
CNY
TCIAT1382-5G
TCIAT1382-25G
苄基三甲基三溴化铵 ≥97.0% (通过滴定分析) brominating reagent
苄基三甲基三溴化铵
分子式:
C₁₀H₁₆Br₃N 分子量: 389,97 g/mol |
MDL编号:
MFCD00134423 CAS号: 111865-47-5 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (Iodometric Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 100.0 to 103.0 deg-C |