胡椒基胺 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 3,4-亚甲二氧基苯甲胺3,4-亚甲二氧基苄胺
TCIAP1057-25GEA 0 CNY
TCIAP1057-25G
胡椒基胺 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
胡椒基胺
分子式: C₈H₉NO₂
分子量: 151,17 g/mol
沸点: 132°C
MDL编号: MFCD00005840
CAS号: 2620-50-0
EINECS: 220-056-1
UN号: 2735
ADR: 8,III
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/16/92/28991692.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %