1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAT2204-100MGEA 0 CNY
TCIAT2204-1G TCIAT2204-100MG
1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (通过HPLC)
1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde
分子式: C₂₃H₁₈N₂O
分子量: 338,41 g/mol
溶点: 186°C
MDL编号: MFCD02179554
CAS号: 33016-47-6
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/60/28/28996028.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%