二甲硝咪唑 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 1,2-二甲基-5-硝基咪唑
TCIAD1564-25GEA 0 CNY
TCIAD1564-25G
二甲硝咪唑 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
二甲硝咪唑
分子式: C₅H₇N₃O₂
分子量: 141,13 g/mol
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00047046
CAS号: 551-92-8
EINECS: 209-001-2
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/69/28978369.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity