4,6-二氯-2-甲硫基嘧啶 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAD2533-25GEA 0 CNY
TCIAD2533-25G TCIAD2533-5G
4,6-二氯-2-甲硫基嘧啶 ≥98.0% (通过GC)
4,6-二氯-2-甲硫基嘧啶
分子式: C₅H₄Cl₂N₂S
分子量: 195,07 g/mol
沸点: 136°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00006086
CAS号: 6299-25-8
EINECS: 228-577-6
UN号: 1759
ADR: 8,III
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/03/28979503.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency