4-溴重氮苯四氟化硼酸盐 ≥97.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAB3114-5GEA 0 CNY
TCIAB3114-5G
4-溴重氮苯四氟化硼酸盐 ≥97.0% (通过HPLC,滴定分析)
4-溴重氮苯四氟化硼酸盐
分子式: C₆H₄BBrF₄N₂
分子量: 270,83 g/mol
溶点: 133°C
MDL编号: MFCD00011894
CAS号: 673-40-5
EINECS: 211-608-2
UN号: 1759
ADR: 8,III
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/54/28934554.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %