5-Chlorosalicylamide ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAC0787-5GEA 0 CNY
TCIAC0787-5G TCIAC0787-25G
5-Chlorosalicylamide ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
5-Chlorosalicylamide
分子式: C₇H₆ClNO₂
分子量: 171,58 g/mol
MDL编号: MFCD00007980
CAS号: 7120-43-6
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/23/28937823.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 233.0 to 237.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency