2-Aminophenol-4-sulphonamide ≥97.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAA1031-500GEA 0 CNY
TCIAA1031-25G TCIAA1031-500G
2-Aminophenol-4-sulphonamide ≥97.0% (通过HPLC,滴定分析)
2-Aminophenol-4-sulphonamide
分子式: C₆H₈N₂O₃S
分子量: 188,2 g/mol
MDL编号: MFCD00035782
CAS号: 98-32-8
EINECS: 202-657-0
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/80/28928780.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %