3-Amino-4-methylbenzamide ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAA2367-25GEA 0 CNY
TCIAA2367-25G TCIAA2367-5G
3-Amino-4-methylbenzamide ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
3-Amino-4-methylbenzamide
分子式: C₈H₁₀N₂O
MDL编号: MFCD00035936
CAS号: 19406-86-1
EINECS: 243-039-0
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/57/28930557.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C