4-(羟甲基)苯甲酸甲酯 98%
供应商: Thermo Scientific
Warning
ACRO330840100EA 0 CNY
ACRO330840100
4-(羟甲基)苯甲酸甲酯 98%
4-(羟甲基)苯甲酸甲酯
分子式: C₉H₁₀O₃
分子量: 166,18 g/mol
溶点: 45…50 °C
闪点: >110 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009984
CAS号: 6908-41-4
EINECS: 230-017-0
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 50 °C
GC ≥97.5 %