2,4,6-Tri-tert-butylnitrosobenzene ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAT1534-1GEA
2000
CNY
TCIAT1534-1G
TCIAT1534-100MG
2,4,6-Tri-tert-butylnitrosobenzene ≥98.0% (通过GC)
2,4,6-Tri-tert-butylnitrosobenzene
分子式:
C₁₈H₂₉NO 溶点: 168°C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00008817 CAS号: 24973-59-9 EINECS: 246-553-3 |
![]() |
产品技术规格
Appearance | Green to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 167.0 to 171.0 deg-C |