4-Methyl-N,N-diphenylaniline ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAM1898-1GEA 0 CNY
TCIAM1898-1G TCIAM1898-5G
4-Methyl-N,N-diphenylaniline ≥98.0% (通过GC)
4-Methyl-N,N-diphenylaniline
分子式: C₁₉H₁₇N
分子量: 259,3450 g/mol
MDL编号: MFCD03093256
CAS号: 4316-53-4
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/43/28987843.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 72.0 deg-C