(±)-Z-α-膦酰甘氨酸三甲酯 95%
供应商: Thermo Scientific
Warning
Synonyms: (±)-三甲基 Z-α-膦酰甘氨酸酯(±)-甲基 2-苄氧羰基氨基-2-(二甲氧基氧膦基)乙酸酯
ACRO370040050EA 0 CNY
ACRO370040050
(±)-Z-α-膦酰甘氨酸三甲酯 95%
(±)-Z-α-膦酰甘氨酸三甲酯
分子式: C₁₃H₁₈NO₇P
分子量: 331,27
溶点: 77…80 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00043304
CAS号: 88568-95-0
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 80 °C
HPLC ≥94 %