4,4′-联苯基二硼酸 ≥95.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
Synonyms:
4,4′-亚联苯基二硼酸
TCIAB2490-1GEA
0
CNY
TCIAB2490-5G
TCIAB2490-1G
4,4′-联苯基二硼酸 ≥95.0% (通过滴定分析)
4,4′-联苯基二硼酸
分子式:
C₁₂H₁₂B₂O₄ 分子量: 241,85 g/mol |
MDL编号:
MFCD00151795 CAS号: 4151-80-8 |
产品技术规格
Appearance | White to Green to Brown powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |