吡啶-3-三氟硼酸钾 ≥98.0% (以总氮计)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAP1717-1GEA 0 CNY
TCIAP1717-1G TCIAP1717-5G
吡啶-3-三氟硼酸钾 ≥98.0% (以总氮计)
吡啶-3-三氟硼酸钾
分子式: C₅H₄BF₃KN
分子量: 185,0000 g/mol
MDL编号: MFCD09038545
CAS号: 561328-69-6
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/43/28993043.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %