Potassium (4-pyridyl)trifluoroborate ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAP1684-1GEA
0
CNY
TCIAP1684-1G
TCIAP1684-5G
Potassium (4-pyridyl)trifluoroborate ≥98.0% (通过滴定分析)
Potassium (4-pyridyl)trifluoroborate
分子式:
C₅H₄BF₃KN 分子量: 184,9965 g/mol |
MDL编号:
MFCD09038543 CAS号: 1111732-87-6 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % (calcd.on anh.substance) |
Water | max. 7.0 % |