(碘甲基)三氟硼酸钾 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAP1808-5GEA 2150 CNY
TCIAP1808-5G TCIAP1808-1G
(碘甲基)三氟硼酸钾 ≥98.0% (通过滴定分析)
(碘甲基)三氟硼酸钾
分子式: CH₂BF₃IK
分子量: 247,83
溶点: 242°C
MDL编号: MFCD11112187
CAS号: 888711-47-5
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/06/28993106.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %