Bis(trimethylsilyl)sulphate ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAB1245-25GEA
0
CNY
TCIAB1245-25G
TCIAB1245-5G
Bis(trimethylsilyl)sulphate ≥98.0% (通过滴定分析)
Bis(trimethylsilyl)sulphate
分子式:
C₆H₁₈O₄SSi₂ 分子量: 242,4407 g/mol 沸点: 90°C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00008268 CAS号: 18306-29-1 EINECS: 242-192-0 UN号: 2925 ADR: 4.1,III |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |