2,6-Diacetoxynaphthalene ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAD1739-5GEA
0
CNY
TCIAD1739-5G
2,6-Diacetoxynaphthalene ≥99.0% (通过GC)
2,6-Diacetoxynaphthalene
分子式:
C₁₄H₁₂O₄ |
MDL编号:
MFCD00035955 CAS号: 22426-47-7 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 176.0 to 179.0 deg-C |