1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAH1270-5GEA 0 CNY
TCIAH1270-5G
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol ≥98.0% (通过GC)
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol
分子式: C₁₃H₁₄O₂
分子量: 202,25 g/mol
MDL编号: MFCD01632581
CAS号: 77301-42-9
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/11/91/28971191.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C