2-烯丙氧基四氢吡喃 ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAA2391-25GEA 0 CNY
TCIAA2391-25G TCIAA2391-5G
2-烯丙氧基四氢吡喃 ≥95.0% (通过GC)
2-烯丙氧基四氢吡喃
分子式: C₈H₁₄O₂
分子量: 142,2 g/mol
闪点: 35°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00154089
CAS号: 4203-49-0
UN号: 3271
ADR: 3,III
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/75/28930575.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %