3-Carbamoylpicolinic acid ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAC1508-100MGEA 0 CNY
TCIAC1508-100MG TCIAC1508-1G
3-Carbamoylpicolinic acid ≥97.0% (通过滴定分析)
3-Carbamoylpicolinic acid
分子式: C₇H₆N₂O₃
MDL编号: MFCD00661289
CAS号: 4733-65-7
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/28/28938728.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %