5-乙酰基-2-溴吡啶 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 3-乙酰基-6-溴吡啶
TCIAA2421-1GEA 155 CNY
TCIAA2421-1G TCIAA2421-5G
5-乙酰基-2-溴吡啶 ≥98.0% (通过GC)
5-乙酰基-2-溴吡啶
分子式: C₇H₆BrNO
分子量: 200,03
MDL编号: MFCD04974527
CAS号: 139042-59-4
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/04/28930604.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C