2-乙酰基-4-甲基吡啶 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAA2338-5GEA
0
CNY
TCIAA2338-5G
TCIAA2338-1G
2-乙酰基-4-甲基吡啶 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2-乙酰基-4-甲基吡啶
分子式:
C₈H₉NO 分子量: 135,1632 g/mol 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD01863638 CAS号: 59576-26-0 |
产品技术规格
Appearance | White to Gray to Brown powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |