2,5-Bis(4-(diethylamino)phenyl)-1,3,4-oxadiazole ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAB1066-25GEA
430
CNY
TCIAB1066-25G
2,5-Bis(4-(diethylamino)phenyl)-1,3,4-oxadiazole ≥98.0% (通过滴定分析)
2,5-Bis(4-(diethylamino)phenyl)-1,3,4-oxadiazole
分子式:
C₂₂H₂₈N₄O |
MDL编号:
MFCD00010070 CAS号: 1679-98-7 EINECS: 216-851-8 |
![]() |
产品技术规格
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 147.0 to 153.0 deg-C |